Merck
116017
2-Carboxybenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
Phthalaldehydic acid, 2-Formylbenzoic acid, 3-Hydroxyphthalide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-342-3
Beilstein/REAXYS Number:
742381
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
94-96 °C (lit.)
functional group
aldehyde, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Carboxybenzaldehyde is an aldehydic acid that can be used to synthesize functionalized diazaphospholanes.
Application
2-Carboxybenzaldehyde is a metabolite of the biodegradation of luoranthene using two pure bacterial strains, Pasteurella sp. IFA (B-2) and Mycobacterium sp. PYR-1 (AM). It has been used to synthesize a series of N-substituted isoindolinones by reductive C-N coupling and intramolecular amidation with amines.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe