112364
Ethyl heptanoate
ReagentPlus®, 99%
Synonyme(s) :
Ethyl enanthate
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
188-189 °C (lit.)
Pf
−66 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup