108987
Methyl 3-mercaptopropionate
98%
Synonyme(s) :
3-Mercaptopropionic Acid Methyl Ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
54-55 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CCS
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)2-3-7/h7H,2-3H2,1H3
Clé InChI
LDTLDBDUBGAEDT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup