106496
Ethylenebis(diphenylphosphine)
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, Diphos, dppe
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Cycloadditions
reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reagent type: ligand
reaction type: Diels-Alder Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
137-142 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-20H,21-22H2
Clé InChI
QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable