102644
Ethyl 4-fluorobenzoate
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.486 (lit.)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Densité
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
UMPRJGKLMUDRHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup