Merck
101656
2-Chloro-4-nitroaniline
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-2-chloro-4-nitrobenzene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-502-2
Beilstein/REAXYS Number:
638657
MDL number:
Assay:
99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
99%
autoignition temp.
971 °F
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Nc1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI key
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mot-clé
Warning
Codes de danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Que se passe-t-il ?
WGK 2
Point d'éclair (°F)
379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)