Key Documents
00483
Sigma-Aldrich
Isobutyl acetoacetate
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2COOCH2CH(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro Beilstein :
1761405
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39022304
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
Point d'ébullition
100 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(2)5-11-8(10)4-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
ZYXNLVMBIHVDRH-UHFFFAOYSA-N
Attention
may discolor to yellow on storage
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter