Éliminer les virus de votre procédé de production d'anticorps monoclonaux
![Downstream purification activity Opération de purification en aval](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/monoclonal-antibody-manufacturing/downstream-viral-safety/downstream-viral-safety.jpg)
Dans la production d'anticorps monoclonaux (mAb), la purification en aval permet de réduire la charge virale soit par élimination soit par inactivation. Dans le cadre de l'évaluation de la sécurité virale, les fabricants de médicaments biologiques doivent prouver la capacité de clairance virale de différentes étapes en aval, quelle que soit la technique utilisée. La purification en aval inclut généralement les étapes suivantes :
- Chromatographie : élimination des virus par affinité de liaison, par la charge ou par hydrophobie
- Traitement chimique : réduction de la charge virale par inactivation
- Filtration : élimination des virus par exclusion stérique, étape clé pour la sécurité virale de la plupart des procédés downstream
- Preuve d'efficacité
Articles techniques apparentés
- Viral safety in bioprocessing relies on a framework of (1) preventing contamination, (2) detecting contamination, and (3) removing or inactivating viral contaminants.
- This application note describes the benefits and performance of Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium designed for multiple cell expansion steps from vial thaw to N-1 stages to generate higher biomass for inoculating fed-batch production bioreactors
- Le programme de développement accéléré de mAb permet d'obtenir une substance médicamenteuse conforme aux BPF en neuf mois à compter de la transfection. Nous avons conçu le programme mAbExpress™ de façon à ce qu'il soit rapide, rentable et adapté aux premiers stades de la phase clinique de votre programme, avec une assistance réglementaire tout du long.
- Continued process verification is critical to maintain the strength, quality, and purity of the final drug product. It is a regulatory expectation as manufacturers are instructed to ensure their process remains in a continual state of control. Learn more in this technical article.
- Closed processing enables more streamlined, flexible, and cost-effective multi-product and multi-modal facilities, while ensuring the highest level of product quality and safety. Learn more about how contamination risk is mitigated and the additional value and benefits of closed processing.
- Afficher tout (7)
Chromatographie
Pour atteindre les objectifs de clairance virale, la plupart des procédés downstream incluent au moins deux étapes de chromatographie. Une solution classique consiste à associer une capture sur colonne de protéine A, puis une chromatographie d'échange d'ions (IEX), elle-même constituée d'une chromatographie d'échange de cations (CEX) pour réduire le taux d'agrégats d'anticorps et d'une chromatographie d'échange d'anions (AEX) pour éliminer les protéines et l'ADN résiduels des cellules hôtes. Dans certaines conditions, la CEX et l'AEX peuvent toutes deux contribuer à la sécurité virale.
Traitement chimique
Les produits chimiques utilisés pour l'inactivation virale doivent respecter les mêmes exigences de qualité que les autres matières premières. Les produits chimiques choisis doivent être fabriqués ou purifiés conformément aux bonnes pratiques de fabrication (basées sur le Guide des bonnes pratiques de fabrication des excipients à usage pharmaceutique, publié conjointement par l'IPEC et le PQG en 2006) pour garantir la constance de leur haut niveau de pureté, et donc, la fiabilité du procédé. La présence d'une documentation complète et d'une batterie de tests simplifie la procédure de conformité de ces produits.
Filtration
L'élimination des virus par filtration repose généralement sur l'exclusion stérique, la plupart des procédés de production d'anticorps monoclonaux s'appuyant sur la filtration pour réduire fortement la charge en virus enveloppés et non enveloppés. La filtration des virus est considérée comme une étape d'élimination virale robuste. De plus, elle est relativement insensible aux conditions du procédé. Cependant, le débit des filtres antivirus peut être affecté en présence d'agrégats protéiques ou de traces d'autres espèces colmatantes, augmentant la surface de filtration nécessaire. Pour une plus grande efficacité de filtration, une étape de préfiltration destinée à éliminer les espèces colmatantes peut éventuellement être prévue. La capacité du filtre de rétention de virus, le flux et le coût global de la filtration des virus sont alors nettement améliorés.
Preuve d'efficacité
Les fabricants de médicaments biologiques sont tenus d'évaluer leurs procédés downstream pour s'assurer que certaines opérations unitaires sont capables d'inactiver ou d'éliminer les éventuels contaminants. Les autorités règlementaires exigent que toute demande de nouveau médicament expérimental soit accompagnée des résultats de ces études de clairance. La compréhension de ces exigences règlementaires doit être au cœur de la conception des études de clairance, éclairant la stratégie de sécurité virale globale du fabricant.
Workflow
![Prévention des contaminations par des agents non endogènes Prévention des contaminations par des agents non endogènes](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/monoclonal-antibody-manufacturing/bioreactor-man-new/bioreactor-man-new.jpg)
![Détection des contaminations virales Détection des contaminations virales](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/monoclonal-antibody-manufacturing/biosafety-testing/biosafety-testing.jpg)
Détection des contaminations virales
Recherche de virus et d'autres agents non endogènes dans les banques de cellules, les matières premières et les produits intermédiaires des procédés
![Production d'anticorps monoclonaux Production d'anticorps monoclonaux](/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/images/applications/pharma-and-biopharma-manufacturing/monoclonal-antibody-manufacturing/mAb-lab-new/mAb-lab-new.jpg)
Production d'anticorps monoclonaux
La production d'anticorps monoclonaux est une technique très standardisée qui permet de fabriquer des immunothérapies par anticorps monoclonaux. Elle nécessite des procédés robustes et transposables à chaque étape du processus pour assurer une forte concentration en médicament ainsi que la sécurité des opérations, tout en apportant des réponses aux problèmes de délais de mise sur le marché et de maîtrise des coûts.
Documentation technique apparentée
Chromatographie
Webinaire : IEX Chromatography: How to Get the Most Out of Your mAb Process
Article : Viral Clearance in Antibody Purification Using Tentacle Ion Exchangers
Poster : Virus Clearance Using Eshmuno® HCX Multi-mode Cation Exchange Resin
Poster : Efficient Virus Clearance Across our Downstream Purification Portfolio
Filtration
Webinaire : QBD for downstream virus filtration
Article : Impact of Process Interruption on Virus Retention of Small-virus Filters
Webinaire : Parvovirus-Retentive Filter Performance and Removal Mechanisms During Process Interruptions
Webinaire : Viral Clearance with Viresolve® Pro Solution: Prefiltration Strategies for Optimizing Performance
Poster : Prefiltration and Process Improvements: Enhancing Virus Filter Performance with the Use of Adsorptive Depth or Surface Modified Prefilters
Brochure : Vmax™ Constant Pressure Test for Sizing Viral Clearance Filters
Preuve d'efficacité
Fundamental Strategies for Viral Clearance: Part 1 Exploring the Regulatory Implications
Fundamental Strategies for Viral Clearance: Part 2 Technical Approaches
Webinaire : Parvovirus Retentive Filter Spiking Study Best Practices
Webinaire : Getting it Right. A Candid Conversation About Remote Viral Clearance Studies