Bioelectrónica
La bioelectrónica es un campo multidisciplinario que integra la biología y la electrónica para el diagnóstico y los tratamientos sanitarios. Las actividades reguladoras del sistema nervioso pueden ser supervisadas y controladas con tecnologías bioelectrónicas que afectan a procesos moleculares específicos en la comunicación neuronal. La medicina bioelectrónica gestiona un amplio espectro de enfermedades y discapacidades, como la ceguera, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades inflamatorias y neurodegenerativas y la parálisis.
Categorías destacadas
Una completa oferta de nanomateriales de carbono desde los fullerenos hasta los nanotubos de carbono, el grafeno, los puntos cuánticos de carbono y los nanodiamantes para potenciar su investigación y desarrollo en almacenamiento de energía, electrónica de alto rendimiento, compuestos inteligentes y novedosos productos nanoterapéuticos.
Ofrecemos una gama de materiales de silicona con diferentes pesos moleculares, sustitutos químicos y grupos terminales para utilizar en litografía blanda, modificación de superficies, formulación de tintas, embalaje electrónico, gestión térmica y aplicaciones biomédicas.
Ofrecemos una completa cartera de materiales de autoensamblaje y nanoimpresión para una modificación efectiva de la superficie deseada y una transferencia precisa de micropatrones y nanopatrones para permitir una microelectrónica y nanoelectrónica de alto rendimiento.
Ilumine su investigación con nuestra completa cartera de materiales fotónicos y ópticos, como los colorantes láser, infrarrojos, infrarrojo cercano, quimioluminiscentes, fotocromáticos, termocromáticos, ftalocianinas y porfirinas, así como materiales guía de ondas fotoluminiscentes y ópticos no lineales (NLO).
Los dispositivos bioelectrónicos funcionan mediante estimulación, regulación o incluso bloqueo de señales de comunicación electrónica específicas entre el cerebro y las funciones corporales para un tratamiento médico personalizado. Los dispositivos bioelectrónicos habituales son los marcapasos cardíacos que modulan la frecuencia cardíaca y las prótesis robóticas que emulan el movimiento humano. Los biosensores, como los monitores de glucosa sanguínea, detectan enzimas, patógenos o sustancias tóxicas. Los dispositivos bioelectrónicos vestibles son capaces de controlar los signos vitales, detectar biomarcadores o recolectar energía epidérmica. Los implantes bioelectrónicos de vanguardia pueden alimentarse sin cables ni baterías, y son mínimamente invasivos, ingeribles y completamente reabsorbibles dependiendo de la aplicación.
Innovaciones en el diseño de materiales y configuraciones de los dispositivos han mejorado de manera significativa la sensibilidad y la biocompatibilidad de la bioelectrónica. Los materiales blandos, ligeros y ultrafinos, como los nanotubos de carbono, el grafeno y otros nanomateriales bidimensionales, los polímeros conductores, las nanopartículas de oro y los puntos cuánticos, son idóneos para aplicaciones bioelectrónicas debido a su excelente conductividad, flexibilidad y tamaño en miniatura.
Para obtener más información, lea nuestro número de Material Matters™ dedicado a bioelectrónica.
En nuestro buscador de documentos encontrará las fichas técnicas, los certificados y la documentación técnica.
Artículos relacionados
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
- Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.
- The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
- Discover the latest developments in bio-based polymers and their applications as composites for reducing electronic waste and increasing service life. This mini-review provides insight into their properties and synthesis, as well as those of conductive bio-based polymers for bioelectronics, sensors, and supercapacitors.
- Ver todo (37)
Encuentre más artículos y protocolos
Cómo podemos ayudarle
Si tiene alguna pregunta, envíe una solicitud de atención al cliente
o hable con nuestro equipo de atención al cliente:
envíe un correo electrónico a custserv@sial.com