Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH)
Reagenzien und Ausstattung
- 20x Kochsalzlösung-Natriumcitrat-Puffer (SSC: 3 M NaCl, 0,3 M Natriumcitrat, pH 7, oder Produkt-Nr. S6639)
- RNase A (Produkt-Nr. R4642) 100 µg/ml in 2x SSC
- Pepsin (Produkt-Nr. P6887) 40 Einheiten/ml in 10 mM HCl
- Paraformaldehyd, EM-Qualität (Produkt-Nr. P6148) frisch depolymerisiert, 4 % w/v in Wasser
- Ethanol
- Markierte Sonde Plasmid-DNA wird mit Biotin-11-dUTP markiert, durch Nick-Translation und Zufalls-Priming oder durch A3803(z. B., ADVANCE™ Nick Translation Kit)
- Hybridisierungsgemischlösung: 50 % Formamid (Produkt-Nr. F7508), 10 % Dextransulfat (Produkt-Nr. D8906), 0,1 % SDS (Produkt-Nr. L4390), 0,5–1,5 ng/µl markierte Sonde und 300 ng/ml Lachssperma-DNA (Produkt-Nr. D7656) in 2x SSC
- Waschpuffer: 20 % Formamid (Produkt-Nr. F7508) in 0,1x SSC
- Nachweispuffer: 0,2 % Tween 20 (Produkt-Nr. P1379) in 4x SSC
- Blockierungspuffer: 5 % Rinderalbumin (Produkt-Nr. A3803) in Nachweispuffer
- Antikörper oder Nachweissubstanz (z. B. Streptavidin-Cy3, Produkt-Nr. S6402) in Blockierungspuffer
- DAPI (Produkt-Nr. D9542) 2 µg/ml in Eindeckmittel mit Antibleichmittel.
- Fluoreszenzmikroskop, Filter und optional ein Dreifach-Bandpassfilter (x58, Omega Optics)
- Glas-Objektträger (Produkt-Nr. S8400)
- Kunststoff-Deckgläser für die Inkubations- und Hybridisierungsschritte (aus autoklavierbaren Abfallbeuteln ausgeschnitten, z. B. Produkt-Nr. B4408)
- Heizblock/modifizierter Thermocycler
- Coplin-Behälter für Waschschritte (Produkt-Nr. S6016, S5641 oder S5891)
Durchführung
Präparat-Vorbereitung
Hybridisierung
Nachweis
Präparat-Vorbereitung (Objektträger)
- Verwenden Sie Chromosomenpräparate (auf Objektträgern) aus jeglichem Zelltyp.
- Inkubieren Sie die Präparate (Objektträger) 1 Stunde lang bei 37 °C mit 200 µl RNase.
- Waschen Sie die Präparate 5 Minuten lang in 2x SSC. Wiederholen Sie diesen Schritt.
- Spülen Sie die Präparate in 10 mM HCl.
- Inkubieren Sie die Präparate 10 Minuten lang bei 37 °C mit 200 µl Pepsin.
- Spülen Sie die Präparate in entionisiertem H2O.
- Waschen Sie die Präparate 5 Minuten lang in 2x SSC. Wiederholen Sie diesen Schritt.
- Stabilisieren Sie die Präparate 10 Minuten lang in Paraformaldehyd.
- Waschen Sie die Präparate 5 Minuten lang in 2x SSC. Wiederholen Sie diesen Schritt.
- Entwässern Sie die Präparate in der folgenden Ethanolreihe: 70 %, 80 %, 95 %; jeweils 2 Minuten.
- Lassen Sie die Präparate an der Luft trocknen.
- Stellen Sie 30 µl Hybridisierungslösung pro Präparat her. Erhitzen Sie diese 10 Minuten lang auf 70 °C und legen Sie sie dann auf Eis.
- Pipettieren Sie 30 µl Hybridisierungslösung auf jedes Präparat und bedecken Sie es mit einem Kunststoff-Deckglas.
- Denaturieren Sie die Präparate 5 Minuten lang bei 65–70 °C auf dem Heizblock.
- Senken Sie langsam die Temperatur auf 37 °C.
- Hybridisieren Sie die Präparate über Nacht bei 37 °C in einer feuchten Kammer.
- Waschen Sie die Präparate in 2x SSC, um die Deckgläser zu entfernen.
- Waschen Sie die Präparate 5 Minuten lang bei 40 °C in Waschpuffer. Wiederholen Sie diesen Schritt.
- Waschen Sie die Präparate 5–15 Minuten lang bei 40 °C in 0,1x SSC.
- Waschen Sie die Präparate 5–15 Minuten lang bei 40 °C in 2x SSC.
- Lassen Sie die Präparate auf Raumtemperatur abkühlen.
- Equilibrieren Sie die Präparate 5 Minuten lang in Nachweispuffer.
- Zum Blockieren legen Sie die Präparate 20–30 Minuten lang in Blockierungspuffer.
- Inkubieren Sie die Präparate 30–60 Minuten lang mit 50 µl Antikörper oder Nachweissubstanz (z. B. 5 µg/ml Streptavidin-Cy3 in Blockierungspuffer).
- Waschen Sie die Präparate 5 Minuten lang in 2x SSC. Wiederholen Sie diesen Schritt zwei Mal.
- Führen Sie die Gegenfärbung 10 Minuten lang mit DAPI-Lösung durch.
- Spülen Sie die Präparate kurz und bedecken Sie sie mit Eindeckmittel mit Antibleichmittel.
- Analysieren Sie die Präparate unter dem Fluoreszenzmikroskop.
Materialien
Loading
Literatur
1.
Heslop-Harrison J, Schwazarcher T, Anamthawat-Jónsson K, Leitch AR, Shi M. 1991. In situ hybridization with automated chromosome denaturation. Technique. 3109-15.
2.
Leitch AR. 1994. In situ hybridization : a practical guide. Oxford (England): BIOS Scientific Publishers.
3.
Harris N, Oparka KJ. 1994. Plant Cell Biology: A Practical Approach. Oxford (England): Oxford University Press.