Merck
HomePhotometrie & ReflektometrieUmrechnungstabelle Transmission/Extinktion
Umrechnungstabelle Transmission/Extinktion
Umrechnungstabelle & Diagramm Transmission/Extinktion
Extinktion und Transmission sind Messungen, die in der Spektralphotometrie verwendet werden. In der Spektralphotometrie wird gemessen, wie viel Strahlungsenergie ein Stoff bei verschiedenen Wellenlängen des Lichts absorbiert. Diese Technik ist nützlich, um die Identität eines unbekannten Stoffs zu bestimmen und unter Verwendung einer Reihe von Standards die Konzentration eines Stoffs in einer Probe zu bestimmen.
Eine Transmissions-/Extinktionstabelle ermöglicht die schnelle Umrechnung von Transmissions- in Extinktionswerte im Labor oder vor Ort. Laden Sie eine Kopie dieser Tabelle für Ihren Schulungsbereich oder Ihr Labor herunter.
Wie wird die Extinktion aus dem Transmissionsgrad berechnet?
Die Extinktion kann anhand der folgenden Formel aus dem prozentualen Transmissionsgrad (%T) berechnet werden:
Extinktion = 2 – log(%T)
Der Transmissionsgrad (T) ist der Anteil des einfallenden Lichts, der durchgelassen wird. Mit anderen Worten: Es ist die Lichtmenge, die "erfolgreich" durch den Stoff hindurchgeht und auf der anderen Seite wieder herauskommt. Sie ist definiert als T = I/Io, wobei I = durchgelassenes Licht ("Ausgabe") und Io = einfallendes Licht ("Eingabe"). %T ist (I/Io) x 100. Wenn zum Beispiel T = 0,25, dann ist %T = 25 %. Ein %T von 25 % würde bedeuten, dass 25 % des Lichts die Probe passiert hat und auf der anderen Seite wieder ausgetreten ist.
Die Extinktion (absorbance, A) ist die Kehrseite der Transmission und gibt an, wie hoch der Anteil des Lichts ist, den die Probe absorbiert hat. Sie wird auch als "optische Dichte" bezeichnet. Die Extinktion wird als logarithmische Funktion von T berechnet: A = log10 (1/T) = log10 (Io/I).