Analytische Methode: Analytische Qualitätssicherung, Standard für CSB/Chlorid
Reagenzien:
Bestell-Nr. 102400 Kaliumhydrogenphthalat zur Analyse, volumetrischer Standard
Bestell-Nr. 106406 Natriumchlorid Suprapur®
Bestell-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Herstellung einer Chlorid-Verdünnungslösung:
In einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 1000-ml-Messkolben 32,9 g Natriumchlorid (frei von organischem Material, z. B. Suprapur®) lösen und bis zur Marke mit destilliertem Wasser auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung verfügt über eine Konzentration von 20 g/l Cl-.
Herstellung einer CSB-Standardlösung:
In einem kalibrierten oder auf Konformität geprüften 100-ml-Messkolben 0,851 g Kaliumhydrogenphthalat lösen und bis zur Marke mit Verdünnungslösung auffüllen. Die nach diesem Verfahren hergestellte Stammlösung verfügt über eine Konzentration von 10.000 mg/l CSB und 20 g/l Cl-. Aus dieser Standardlösung können durch entsprechende Verdünnung mit Verdünnungslösung weitere Prüfkonzentrationen hergestellt werden.
Haltbarkeit:
Bei Lagerung an einem kühlen Ort (Kühlschrank) bleiben die Verdünnungslösung 20 g/l Cl- und die Standardlösung 10.000 mg/l CSB / 20 g/l Cl- einen Monat haltbar. Bei angemessener Kühlung (Kühlschrank) bleiben die verdünnten Prüflösungen - abhängig von der Konzentration - etwa eine Woche bis einen Monat haltbar.