Merck
Iod in Speisesalz
Reagenzien
Produkt-Nr. 105445 Zinkiodid-Stärkelösung
Produkt-Nr. 100716 Schwefelsäure 25 % zur Analyse
Produkt-Nr. 116754 Wasser zur Analyse
Messbereich
0.50 - 3,00 mg/l Iodat bei 10 mm Küvettenlänge und 585 nm
Iodiertes Speisesalz enthält 25 - 30 mg/kg Kaliumiodat. Dies wird hinzugefügt, um Iodmangelerscheinungen der Schilddrüse vorzubeugen. Die empfohlene Tagesdosis Iod für Erwachsene beträgt 150 bis 200 mg.
Probenvorbereitung
Die Probe bei 105 °C bis zur Gewichtskonstanz trocknen, 10 g in einem 100-ml-Messkolben in Wasser lösen und mit Wasser zur Analyse bis zur Marke auffüllen.
Analyse
Zu 20 ml Probe 1,0 ml Zinkiodid-Stärkelösung und 0,20 ml Schwefelsäure 25 % zugeben. 10 Minuten stehen lassen und gegen eine Blindprobe, die zu gleichen Teilen aus Wasser zur Analyse und Reagenzien besteht, bei 585 nm in einer 10-mm-Rechteckküvette messen.
Berechnung
Iodatgehalt in mg/kg = Analysenwert in mg/l x 10
Tabelle 1.Parameterliste für die Programmierung des Photometers SQ 118
Berechnung bei der Messung des Extinktionswerts mit dem Photometer SQ118 ohne Programmierung der Methode im Speicher des Geräts: