Merck
HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A
HPLC Analysis of Organic Acids Commonly Found in Wine and Beer on TSKgel® OApak-P and OApak-A application for HPLC
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
TSKgel® OApak-A HPLC Column
phase carboxylic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 7 μm particle size
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schwefelsäurekonzentrat
0.1 M H2SO4 in water (0.2N), eluent concentrate for IC
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
L-Pyroglutaminsäure
≥99.0% (T)
Zitronensäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Milchsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Apfelsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Bernsteinsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Weinsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Brenztraubensäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Vorsäule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
TSKgel® OApak-P Guard Column
phase sulphonic acid, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 10 μm particle size
CONDITIONS
column
TSKgel OApak-A, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (816653)
column
TSKgel OApak-P Guard Column, 4 cm x 6 mm I.D., 10 μm particles (816654)
mobile phase
0.75 mM sulfuric acid
flow rate
0.8 mL/min
column temp.
60 °C
detector
conductivity
injection
20 μL
sample
organic acid mixture, see figure for concentrations
Beschreibung
Sonstige Hinweise
Data provided by Tosoh Bioscience LLC.
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation