HPLC Analysis of 25-Dihydroxyvitamin D2, 25-Hydroxyvitamin D3 and 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 on Ascentis® Express F5, 20 °C
Materialien
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Komponente der mobilen Phase
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
CONDITIONS
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] 7 mM ammonium formate; [B] methanol (25:75)
flow rate
0.4 mL/min
pressure
5221 psi (245 bar)
column temp.
20 °C
detector
(UV, 265 nm, ESI(+), m/z 100 - 1000)
injection
1 μL
sample
300 mg/L in 25:75, water:methanol