- Synthesis of Tetrahydrobiphenylene via Pd(0)-Catalyzed C(sp
Synthesis of Tetrahydrobiphenylene via Pd(0)-Catalyzed C(sp
Chemical & pharmaceutical bulletin (2017-12-05)
Chihiro Tsukano, Satoshi Suetsugu, Nobusuke Muto, Yoshiji Takemoto
PMID29199221
ZUSAMMENFASSUNG
Tetrahydrobiphenylene consists of cyclobutene fused with benzene and cyclohexene rings. In this paper, a direct method for synthesizing tetrahydrobiphenylenes based on a palladium (Pd)(0)-catalyzed C(sp
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.