Merck
Ham’s F-12 Nährstoffmischung powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
Ham’s F-12 Nährstoffmischung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung powder, with L-glutamine and 0.863 mg/L zinc sulfate, without sodium bicarbonate, Coon′s Modification, suitable for cell culture
Synonym(e):
Ham’s F-12
Products
Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
HEPES (mM)
L-Glutamin
Natriumbicarbonat
Phenolrot
Stabiles Glutamin
Qualitätsstufe
Sterilität
Sterilisationsmethode
Verfahren