<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TXMJ2GG>m_auth=>m_preview=>m_cookies_win=x" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden" id="tag-manager"></iframe>
Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
DE
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Anmelden
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Myocyte Growth Medium
Products
Produktkategorie
media (6)
Marke
Sigma-Aldrich (6)
Physikalische Form
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-6 of 6
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C-22070
Myocyte Growth Medium,
Ready-to-use kit including Basal Medium and SupplementMix, 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-39270
Myocyte Growth Medium,
SupplementPack containing all media supplements as individual vials, 1 Pack for 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-22270
Myocyte Growth Medium,
Basal Medium, 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-39275
Myocyte Growth Medium,
SupplementMix containing all media supplements pre-mixed in one vial, 1 Mix for 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-22170
Myocyte Growth Medium,
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
C-22275
Myocyte Growth Medium,
Basal Medium, phenol red-free, 500 ml
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
Wählen Sie bis zu 4 Produkte für den Vergleich
Vergleichen
Alle löschen
An unknown error has occured.
Deutsch - DE
English - EN
Weitere Informationen