Merck
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-weinsäure ≥98.0%
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-weinsäure
(+)-O,O′-Di-pivaloyl-D-weinsäure ≥98.0%
Synonym(e):
(+)-DPTA
Lineare Formel:
[(CH3)3CCO2CH(CO2H)-]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
Products
Versand
Produktkategorie
Marke
Formelmasse
Schmelzpunkt (°C)
Reinheit
Qualitätsstufe