Merck
HomeProdukteZellkultur & -analyseZellanalyseInstrumente für die Zellbildgebung
Instrumente für die Zellbildgebung
Instrumente für die Zellbildgebung können verwendet werden, um den Zustand von Zellen und Zellkulturen in einer Reihe von Workflows zu beurteilen, messen, analysieren und prüfen. Digitale Zellbildgebungsgeräte nutzen Algorithmen, um objektive Messungen des Zustands von Zellen und Zellkulturen zu liefern, wodurch eine Beeinflussung durch den Anwender ausgeschlossen und der Prozess für bessere Konsistenz optimiert wird. Lebendzellbildgebungssysteme ermöglichen die Untersuchung von Zellen durch Zeitraffer-Mikroskopie, wodurch kritische Einblicke in die Zellfunktion und Multiparameter-Daten für grundlegende Forschung und Wirkstoffentwicklung erzeugt werden. Unser Angebot umfasst kostengünstige Lösungen zum Erweitern ihrer Laborkapazität für die Lebend- und digitale Zellbildgebung.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-11 von 11
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-11 von 11
Vergleichen
Produktnummer
Produktbezeichnung
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-11 von 11 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 1
Seite 1 von 1
Eine moderne digitale Laborwaage mit blauem Sockel und Touchscreen-Schnittstelle.
Millicell® DCI Digital Cell Imager
Überwachen Sie Ihre Zellkulturen mit Leichtigkeit mit dem Millicell® DCI Digital Cell Imager. Von Konfluenz über Zellzahl bis Morphologie, der Millicell® DCI automatisiert Zellkulturmessungen für schnellere und konsistentere Kultivierung. Dieses Instrument ist ideal für Forschende und Laboranten, die für das Wachstum und die Erhaltung von Zellkulturen für grundlegende Forschung, Wirkstoffentwicklung und Bioprozesstechnik-Anwendungen verantwortlich sind.
  • Objektive Messungen
  • Konfluenzbestimmung
  • Geschätzte Zellzahl
  • Hämozytometer (Zählkammer) oder Messung im Messbehälter
  • Adhärente Zell-, Sphäroid- und Organoid-Kulturen
  • Optional webbasierter Cloud-Service für Datenspeicherung -archivierung und Analyse von Wachstumstrends
Ein Computermonitor, verbunden mit einem schwarzen elektronischen Gerät mit mehreren Anschlüssen, auf dem ein blaues, kreisförmiges Muster zu sehen ist. Zwei kleine rechteckige Objekte sind vor dem Gerät platziert, und zwei Kabel verbinden den Monitor mit dem Gerät.
CellASIC® ONIX2 Lebendzellbildgebungssystem
Verwandeln Sie Ihr Mikroskop mit dem CellASIC® ONIX2 System in ein Lebendzellbildgebungssystem. Dieses mikrofluidische System nutzt hochwertige, optisch klare Mikrofluidikplatten und intuitive Software, um ein breites Spektrum inverser Mikroskope zu integrieren, um eine kontinuierliche Beobachtung lebender Zellen, während sie auf ihre Umgebung reagieren, in Echtzeit mit starker Vergrößerung zu ermöglichen.
  • Dynamische Lebendzellbildgebung
  • Mit jedem inversen Mikroskop kompatibel
  • Geringer Platzbedarf
  • Nutzerfreundliche Bedienung
  • Steuert Durchfluss, Gas- und Temperaturänderungen, stehende Gradienten, Nährstoff-/Wirkstoffzusätze und Medienänderungen automatisch
  • Transparente Mikrofluidikplatten ermöglichen die Lebendzellbildgebung in vielen Anwendungen