Wichtige Dokumente
V900931
Trichostatin A
Vetec™, reagent grade, from Streptomyces sp., ≥98%
Synonym(e):
TSA, [R-(E,E)]-7-[4-(Dimethylamino)phenyl]-N-hydroxy-4,6-dimethyl-7-oxo-2,4-heptadienamid
About This Item
Biologische Quelle
Streptomyces sp.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@H](\C=C(C)\C=C\C(=O)NO)C(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C17H22N2O3/c1-12(5-10-16(20)18-22)11-13(2)17(21)14-6-8-15(9-7-14)19(3)4/h5-11,13,22H,1-4H3,(H,18,20)/b10-5+,12-11+/t13-/m1/s1
InChIKey
RTKIYFITIVXBLE-QEQCGCAPSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)