V900789
3-Hydroxy-benzoesäure
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable