V900770
(±)-2-Phenyl-buttersäure
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
α-Ethylphenylessigsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
bp
270-272 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
39-42 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
OFJWFSNDPCAWDK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup