Wichtige Dokumente
V900762
9,10-Phenanthrenchinon
Vetec™, reagent grade, 94%
Synonym(e):
9,10-Phenanthrendion
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
94%
mp (Schmelzpunkt)
209-212 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C(=O)c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C14H8O2/c15-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(13)16/h1-8H
InChIKey
YYVYAPXYZVYDHN-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
465.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
241 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)