Wichtige Dokumente
V900722
4-Formylbenzoesäure
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
4-Carboxy-benzaldehyd, Benzaldehyd-4-carbonsäure, Terephthalaldehydsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
247 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChIKey
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)