V900712
DL-Prolin
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Pyrrolidin-2-carbonsäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable