Wichtige Dokumente
V900685
3-Aminobutansäure
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
(±)-3-Amino-buttersäure, DL-3-Aminobuttersäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
Form
powder or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
189 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(5)2-4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
OQEBBZSWEGYTPG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)