Wichtige Dokumente
V900603
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
Protocatechualdehyd
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-157 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
InChIKey
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)