V900594
Maleinsäurehydrazid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
1,2-Dihydro-3,6-pyridazindion, 3,6-Dihydroxypyridazin, 3,6-Pyridazindiol
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Selbstzündungstemp.
707 °F
mp (Schmelzpunkt)
299-301 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O=C1NNC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
InChIKey
BGRDGMRNKXEXQD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
572.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
300 °C - closed cup