Wichtige Dokumente
V900571
1,10-Decandiol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Decamethylenglykol
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
SMILES String
OCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h11-12H,1-10H2
InChIKey
FOTKYAAJKYLFFN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
152 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)