Wichtige Dokumente
V900563
Ethylstearat
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
Ethyl-stearat, Octadecansäure-ethylester
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
bp
213-215 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-38 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChIKey
MVLVMROFTAUDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)