V900560
Pimelinsäure
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Heptandisäure
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
bp
212 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
103-105 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c8-6(9)4-2-1-3-5-7(10)11/h1-5H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChIKey
WLJVNTCWHIRURA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable