Wichtige Dokumente
V900543
Geraniol
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonym(e):
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
About This Item
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
5.31 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
Dichte
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
InChIKey
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)