Wichtige Dokumente
V900511
Cellulase aus Aspergillus niger
Vetec™, reagent grade
Synonym(e):
1,4-(1,3:1,4)-β-D-Glucan-4-glucanohydrolase
About This Item
Biologische Quelle
Aspergillus niger
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Form
solid
cellulase activity
≥0.3 units/mg solid
Lagertemp.
2-8°C
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)