Merck
V900427
Sigma-Aldrich
D-Homoserin
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxy-buttersäure
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.12
Beilstein:
1721680
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
205 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
InChIKey
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)