Merck
V900226
Sigma-Aldrich
Kaliumtetraborat Tetrahydrat
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Kaliumbiborat
About This Item
Lineare Formel:
K2B4O7 · 4H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.50
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
InChIKey
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)