V900210
Borsäureanhydrid
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Bortrioxid
About This Item
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
>1 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
fine crystals (may contain lumps)
mp (Schmelzpunkt)
450 °C (lit.)
Löslichkeit
water: ~36 g/L at 25 °C
ethanol: soluble at 20 °C
Dichte
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChIKey
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable