Merck
V900192
Sigma-Aldrich
Natriumtetrafluorborat
Vetec, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Natriumborofluorid
About This Item
Lineare Formel:
NaBF4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.79
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
98%
Form
powder or crystals
Dichte
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)