Wichtige Dokumente
V900118
Calciumacetat Monohydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
SMILES String
[H]O[H].CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChIKey
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)