V900089
Mangan(II)-acetat Tetrahydrat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
Manganous acetate
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
CESXSDZNZGSWSP-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable