Merck
V900071
Sigma-Aldrich
Calciumiodid Hydrat
Vetec, reagent grade
About This Item
Lineare Formel:
CaI2·xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.89 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
crystals or chunks
Konzentration
13.3-14.0% (EDTA titration, anhydrous)
mp (Schmelzpunkt)
783 °C (lit.)
SMILES String
O.I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI.H2O/h;2*1H;1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
XIRQETYMJRSWOH-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)