Wichtige Dokumente
V900044
Calciumchlorid Hexahydrat
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
30 °C
Dichte
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)