Wichtige Dokumente
V900022
Rubidiumchlorid
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
99%
Form
fine crystals (may contain lumps)
mp (Schmelzpunkt)
715 °C (lit.)
Dichte
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)