Merck
V800440
Sigma-Aldrich
Pepton aus Casein
LR
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)