V800211
Wasserstoffperoxid -Lösung
LR, contains sodium pyrophosphate as stabilizer, ≥50 % (w/v)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Produktlinie
Vetec™
Form
liquid
Enthält
sodium pyrophosphate as stabilizer
Konzentration
≥50 % (w/v)
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable