Merck
V001453
Sigma-Aldrich
1,2-Propandiol
USP, 99.5%
Synonym(e):
Propylenglykol
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
Beilstein:
1340498
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Agentur
USP
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup