Merck
V000806
Supelco
Eriochrome®-Cyanin R
p.a.
Synonym(e):
Eriochromcyanin R, Eriochrome®-Cyanin RC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H15Na3O9S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.39
Farbindexnummer:
43820
Beilstein:
3873874
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Qualität
p.a.
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(C([O-])=O)c1O)\C(=C2\C=C(C)C(=O)C(=C2)C([O-])=O)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H18O9S.3Na/c1-11-7-13(9-16(20(11)24)22(26)27)19(15-5-3-4-6-18(15)33(30,31)32)14-8-12(2)21(25)17(10-14)23(28)29;;;/h3-10,24H,1-2H3,(H,26,27)(H,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3/b19-14+;;;
InChIKey
FFUMCSDSJNSMQH-HEXQVDJKSA-K
Rechtliche Hinweise
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable