1707792
USP
Ursodiol Related Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3β, 7β-Dihydroxy-5beta-cholan-24-oic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
ursodiol
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
RUDATBOHQWOJDD-DNMBCGTGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable