1699038
USP
Tropicamid-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Tropasäure, 2-Phenyl-hydracrylsäure, 3-Hydroxy-2-phenyl-propionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tropicamide
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
InChIKey
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Tropicamide
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable