Merck
1604847
USP
Rivastigmintartrat R-isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-Rivastigmintartrat, (R)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl-ethylmethylcarbamat-hydrogentartrat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.42
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rivastigmine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m1/s1
InChIKey
XSVMFMHYUFZWBK-LLVKDONJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis des herausgebenden Arzneibuchs entwickelt und herausgegeben.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Anwendung
Rivastigmine tartrate R-isomer USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Rivastigmine
  • Rivastigmine Tartrate
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich für Verwendungen in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable